VWR® Kompakte Vakuumpumpen für Filtration und Festphasenextraktion
Lieferant: VACUUBRAND
721111 721112 20721010 721011 721012 20721110
181-0239EA 740 EUR
181-0239 181-0240 181-0235 181-0236 181-0237 181-0238
VWR® Kompakte Vakuumpumpen für Filtration und Festphasenextraktion
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Vakuumfiltration ist eine der häufigsten Anwendungen zur Probenvorbereitung in Chemie, Mikrobiologie, Abwasserkontrolle und anderen analytischen Prozessen. Die Membranpumpen VP 100 und VP 100 C bieten eine kompakte, leistungsstarke und benutzerfreundliche Lösung, die sich perfekt für Einzel- und Mehrfachfiltrationen eignet.
  • Bequem, schnell und einfach zu bedienen dank des oben angebrachten Netzschalters
  • Flüsterleise und extrem vibrationsarm dank patentierter Motorlagerung
  • Minimaler Platzbedarf
  • Wartungsfreies Antriebssystem und nachweislich lange Membranlebensdauer
  • Hohe chemische Beständigkeit (insbesondere VP 100 C)
Basierend auf der bewährten Technologie der dreistufigen Membranpumpenserien MD 1 und MD 1C bietet die VP 100 eine bewährte und außergewöhnlich lange Membranlebensdauer. Das funktionale, platzsparende und innovative Design mit dem sichtbaren, oben angebrachten Netzschalter gewährleistet eine komfortable und schnelle Bedienung im Laboralltag. Robuste PTFE-Membranen und -Ventile sorgen für optimale chemische Beständigkeit. Ein optionales manuelles Regelventil mit Manometer ermöglicht die stufenlose Feineinstellung der Pumpgeschwindigkeit.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten