Turkey red oil sodium salt für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
16316-1L
16316-30KG
16316-1LEA
105
EUR
16316-1L
16316-30KG
Turkey red oil sodium salt für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Turkey red oil sodium salt
- assay 100%
- impurities 16-20% water (Karl Fischer)
Dichte:
1,05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 109 °C (geschlossener Tiegel) |
MDL Number:
MFCD00132540 CAS-Nummer: 68187-76-8 EINECS: 232-306-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...