Polymyxin B-Sulfat
Lieferant: PanReac AppliChem
A0890.0001
A0890.0010
A0890.0001EA
62.2
EUR
A0890.0001
A0890.0010
Polymyxin B-Sulfat
Polymyxin B sulphate
Formel:
C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄ |
MDL Number:
MFCD00131991 CAS-Nummer: 1405-20-5 |