Kristallviolett, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methylrosanilide chloride, Basic violet 3, Viocid, N-(4-(Bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanamonium chloride, Violet crystal, Methyl violet 10B, Dimethyl((di(4-(dimethylamino)phenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)ammonium chloride, CI 42555, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride, Hexamethyl violet, Hexamethyl-p-rosaniline chloride, Vianin, Gentian violet
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
61135-100G 61135-25G 61135-500G
SIAL61135-100GEA 57.1 EUR
SIAL61135-100G SIAL61135-25G SIAL61135-500G
Kristallviolett, Sigma-Aldrich®
Kristallviolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
Molekulargewicht: 407.99 g/mol
Schmelzpunkt: 189…194 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406