Diisobutylaluminiumhydrid 1 M in Hexan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
183794000 183791000 183798000
183794000.EA 169 EUR
183794000. 183791000. 183798000.
Diisobutylaluminiumhydrid 1 M in Hexan, AcroSeal®
Diisobutylaluminiumhydrid
Formel: C₈H₁₉Al
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.701 g/cm³
Flammpunkt: –23 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008928
CAS-Nummer: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN-Nummer: 3394
ADR: 4.2,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)
Melting point 118 to 123 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Titration with HClO4 98 to 102 %