Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung) (Bi:Pb:Sn:Cd 50:25:12.5;12.5 wt%), Barren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Wood's metal, Bismuth Lead Cadmium Tin alloy (50:25:12.5:12.5 w%)
33218.22
33218.36
33218.A3
33218.22EA
69.9
EUR
33218.22
33218.36
33218.A3
Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung) (Bi:Pb:Sn:Cd 50:25:12.5;12.5 wt%), Barren
Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung)
CAS No.: 8049-22-7
Molecular Formula: Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Physical Form: Ingot, fusible alloy
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 71°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00198175
Schmelzpunkt:
71 °C Dichte: 9.7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00198175 CAS-Nummer: 76093-98-6 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |