Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung)
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Wood's metal, Bismuth Lead Cadmium Tin alloy (50:25:12.5:12.5 w%)
1980.1 1980.2
ROTH1980.1EA 0 EUR
ROTH1980.1 ROTH1980.2
Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung)
Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung)
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 9.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00198175
CAS-Nummer: 76093-98-6