Eosin G 0,5% in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
X883.1 X883.2
ROTHX883.1EA 29.4 EUR
ROTHX883.1 ROTHX883.2
Eosin G 0,5% in wässriger Lösung
Eosin G
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6