Methyl-4-chlor-2-nitrobenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate
SB00722.1 SB00722.10 SB00722.50
MAYBSB00722.1EA 0 EUR
MAYBSB00722.1 MAYBSB00722.10 MAYBSB00722.50
Methyl-4-chlor-2-nitrobenzoat
Methyl-4-chlor-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆ClNO₄
Molekulargewicht: 215.59 g/mol
MDL Number: MFCD00007213
CAS-Nummer: 42087-80-9
EINECS: 255-654-1