Thiamin Hydrochlorid
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
T911.1 T911.2
ROTHT911.1EA 28.4 EUR
ROTHT911.1 ROTHT911.2
Thiamin Hydrochlorid
Thiamin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Schmelzpunkt: 252 °C
Dichte: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012780
CAS-Nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366