Thiamin Hydrochlorid 98,5-101,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
148990100
148991000
148990010
ACRO148990100EA
29.3
EUR
ACRO148990100
ACRO148991000
ACRO148990010
Thiamin Hydrochlorid 98,5-101,5%
Thiamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS Schmelzpunkt: 250 °C (Zersetzung) Dichte: 1,401 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012780 CAS-Nummer: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 Merck Index: 13,09366 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % (On anhydrous substance) |
Sulfate (SO4) | ≤300 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |