Thiamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T4562-25G
T4562-250G
SIALT4562-25GEA
44.2
EUR
SIALT4562-25G
SIALT4562-250G
Thiamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Thiamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS Molekulargewicht: 337.27 g/mol Schmelzpunkt: 252 Dichte: 1.401 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012780 CAS-Nummer: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 Merck Index: 13,09366 |