Thiamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W332208-1KG-K W332208-5KG-K W332208-10KG-K
SIALW332208-1KG-KEA 193 EUR
SIALW332208-1KG-K SIALW332208-5KG-K SIALW332208-10KG-K
Thiamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Thiamin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Molekulargewicht: 337.27 g/mol
Schmelzpunkt: 252
Dichte: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012780
CAS-Nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366