Methyl-2-chlor-4-nitrobenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
B20169.06
B20169.14
B20169.22
B20169.06EA
24.3
EUR
B20169.06
B20169.14
B20169.22
Methyl-2-chlor-4-nitrobenzoat ≥98%
Methyl-2-chlor-4-nitrobenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 13324-11-3
Molecular Formula: C8H6ClNO4
Formula Weight: 215.59
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1877723
Formel:
C₈H₆ClNO₄ Molekulargewicht: 215.59 g/mol Schmelzpunkt: 74…78 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017013 CAS-Nummer: 13324-11-3 EINECS: 236-362-3 |