1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 18851-33-7
Molecular Formula: C12H8N2.HCl.H2O
Formula Weight: 234.68 (216.66anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 4007967
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00150061
Formel:
C₁₂H₉ClN₂·1H₂O Molekulargewicht: 234.68 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 225 °C (Zers.) Dichte: 1.385 g/cm³ (–100.15 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150061 CAS-Nummer: 18851-33-7 EINECS: 223-325-1 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |