Phosphatpuffer, pH 6.6 bei 25 °C
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
P8165-12VL P8165-1VL
P8165-12VLEA 286 EUR
P8165-12VL P8165-1VL
Phosphatpuffer, pH 6.6 bei 25 °C
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
Die Pufferkapazität des Phosphatpuffers ist pH-empfindlich und wird vorzugsweise bei physiologischem pH-Wert (7,2 bis 7,4) verwendet.
  • Jedes Fläschchen enthält 3,8 l Puffer, 34 mM
  • Wird in der Hämatologie und Histologie verwendet
Zur Verwendung mit Wright Stain für geometrische Daten HEMASTAIN®. Phosphatpuffer dient als wichtiges Fixiermittel für Licht- und Elektronenmikroskopie. Er ist die am häufigsten verwendete Komponente von Spüllösungen bei Operationen, um lebendes Gewebe zu konservieren. Er wird auch bei immunchemischen Färbeverfahren verwendet.