SteriWare®-Schaber, blau
Lieferant: Sampling Systems
8785B-75 8785B-75S
SAMP8785B-75EA 330 EUR
SAMP8785B-75 SAMP8785B-75S
SteriWare®-Schaber, blau
Schaber
Der SteriWare-Schaber ist für den Einsatz in der Produktion oder im Labor konzipiert.
  • In nicht steriler oder steriler Ausführung erhältlich
  • 75 mm Klingenbreite
  • Zum Abschaben, Entfernen und Aufteilen von Produkten
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Diese blauen Einwegschaber sind ideal für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie zum Beispiel zum Entfernen von überschüssigem Produkt oder zum Abschaben von Verunreinigungen an Maschinen nach der Verwendung. Durch die leuchtend blaue Farbe ist er leicht zu erkennen, wenn er im Material zurückgelassen wurde.