PluripetPro-Mikropipetten mit variablem Volumen
Lieferant: KARTELL
1296003 1319003 1300003 1321003 1301003 1322003 1325003 1329003
KART1296003EA 390 EUR
KART1296003 KART1319003 KART1300003 KART1321003 KART1301003 KART1322003 KART1325003 KART1329003
PluripetPro-Mikropipetten mit variablem Volumen
Pipetten Mikropipetten
Die μAir™-Technologie gewährleistet eine hohe Präzision, die die ISO 8655-Standards übertrifft, indem sie den toten Luftraum zwischen Kolben und Flüssigkeit in der Spitze minimiert. Diese Technologie reduziert die Luftkompression und ermöglicht dem Benutzer eine höhere Präzision bei Laborpraktiken.
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
  • Patentierte UniCal®-Technologie ermöglicht schnelle Neukalibrierung in einem einzigen Vorgang
  • Ultraweiche Kolbenkraft verbessert den Benutzerkomfort bei längerem Gebrauch erheblich
  • Glatte Außenfläche ermöglicht einfache Reinigung
  • Erstklassige Ästhetik und Verarbeitungsqualität
  • Ultraleichte Pipette (PC)
  • Universale Spitzenkegel sind mit den meisten international anerkannten Standardspitzen kompatibel
Ideal für Anwendungen in der Molekularbiologie, Mikrobiologie, Immunologie, Forschungslabors, analytischen Chemie, Bildungsbereichen usw. Sehr präzises, ergonomisches Leichtbaudesign mit einer Struktur aus Polycarbonat, ausgestattet mit einem großen 4-stelligen Display. Feder- und kugelbasierter Ziffernwechselmechanismus verhindert versehentliche Volumenänderungen bei der Durchführung verschiedener Vorgänge. Der eingebaute Spitzenauswerfer entfernt Spitzen mit optimaler Kraft und bietet einen hohen ästhetischen Wert.
Gekennzeichnet durch fortschrittliche Technologiekalibrierung und Reduzierung des Totraums zwischen dem Spitzenhalterkegel und dem Kolben. Die patentierte UniCal®-Technologie ermöglicht eine schnelle Neukalibrierung in weniger als 15 Sekunden in einem einzigen Vorgang, ohne die Ziffern vom Kolbenmechanismus zu lösen und traditionelle Kalibrierungsmethoden zu vermeiden. Ultraweiche Kolbenkraft, wobei die Kolbenkraft des ersten Schritts nur 8,95 N und die des zweiten Schritts nur 16,85 N beträgt. Der weiche Kolben verbessert den Benutzerkomfort auch bei stundenlangem Pipettieren erheblich.
Zertifizierungen: Einzeln kalibriert in einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß ISO 8655-Standards.
Verpackung: Lieferung in Einzelkarton mit Kalibrierungszertifikat.