PolTech Ultra DES Desinfektionsreiniger
Lieferant: Basan
2600044
BSNC2600044EA 100 EUR
BSNC2600044
PolTech Ultra DES Desinfektionsreiniger
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger für Böden und Oberflächen im medizinischen Bereich.
PolTech Ultra DES (bakterizid, levurozid und viruzid gegen umhüllte Viren) ermöglicht die Reinigung und Desinfektion von Böden und allen abwaschbaren Oberflächen (Tische, Arbeitsplatten, Geländer usw.) in einem einzigen Arbeitsgang.
Besonders geeignet zur Desinfektion von Oberflächen im medizinischen Bereich und in Bereichen wie öffentlichen Gebäuden, der Food- und Non-Food-Industrie oder der Großküche. Produkt für Lebensmittelkontakt zugelassen.
Zertifizierungen: Bakterizid: EN1276, EN13697, Bakterizid im medizinischen Bereich: EN13727, Hefezid: EN1650, EN13697, Hefezid im medizinischen Bereich: EN13624, viruzid gegen umhüllte Viren, Adenovirus und Coronavirus: EN14476.