FOOD TRAX 858 S3 ESD Sicherheitsschuhe, Slip-On
Lieferant: Abeba
5010858/36 5010858/37 5010858/38 5010858/39 5010858/40 5010858/41 5010858/42 5010858/43 5010858/44 5010858/45 5010858/46 5010858/47 5010858/48 5010858/49 5010858/50 5012858/37 5012858/38 5012858/39 5012858/40 5012858/41 5012858/42 5012858/43 5012858/44 5012858/45 5012858/46 5012858/47 5012858/48 5012858/49 5012858/36
ABEB5010858/36EA 96.4 EUR
ABEB5010858/36 ABEB5010858/37 ABEB5010858/38 ABEB5010858/39 ABEB5010858/40 ABEB5010858/41 ABEB5010858/42 ABEB5010858/43 ABEB5010858/44 ABEB5010858/45 ABEB5010858/46 ABEB5010858/47 ABEB5010858/48 ABEB5010858/49 ABEB5010858/50 ABEB5012858/37 ABEB5012858/38 ABEB5012858/39 ABEB5012858/40 ABEB5012858/41 ABEB5012858/42 ABEB5012858/43 ABEB5012858/44 ABEB5012858/45 ABEB5012858/46 ABEB5012858/47 ABEB5012858/48 ABEB5012858/49 ABEB5012858/36
FOOD TRAX 858 S3 ESD Sicherheitsschuhe, Slip-On
Schuhe und Stiefel
Die Food Trax-Linie wurde speziell für Arbeitsplätze im Bereich der Lebensmittelverarbeitung und -lagerung entwickelt. Das Obermaterial besteht aus wasserdichtem Leder mit geringer Porosität, in dem sich kein Schmutz festsetzt und das Reinigen der Schuhe erleichtert wird.
  • Schutz vor Durchtritt mit bis zu 1100 N
  • Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS-Lösung und auf Stahlboden mit Glycerol
  • ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • Antistatische Eigenschaften
  • Energieaufnahme im Fersenbereich
  • Resistent gegen Kraftstoffe
  • Kälteisolierung der Unterseite
  • Wasserbeständigkeit
Unisex-Schuhwerk mit erhöhter Wasserbeständigkeit und erhöhter Haltbarkeit des Obermaterials. Zehenkappe aus Verbundmaterial, metallfrei, leicht zu reinigendes Obermaterial, gepolsterte Zunge, schnell anzuziehen, schnell auszuziehen, stabiler Halt auf Leitern, austauschbare Einlegesohle, HACCP-konform
Sohle: PU/PU, Sohlenprofil ermöglicht sicheres Besteigen von Leitern, Säurebeständigkeit, Basenbeständigkeit, Beständigkeit gegen kurzzeitigen Kontakt mit heißem Boden bei 180 °C, PRT FLEX-Technologie, SHOCK ABSORBER-Technologie, ANA-TECH-Technologie (verlängerte Absatzfläche in der Sohle).
Obermaterial: Glattleder
Futtermaterial: Stoff
Einlegesohle: Stoff, auswechselbarem Einlegesohle
Verschlussart: Slipper
Schuhhöhe: Niedriger Schaft
Größenbereich: 36 bis 50
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011, 11/2022/PPE/1439/B Edition 1.