Barcode-Scanner, V4500
Lieferant: Brady
177233 322619 177231 322621 322623
BRDY177233EA 583.16 EUR
BRDY177233 BRDY322619 BRDY177231 BRDY322621 BRDY322623
Barcode-Scanner, V4500
Barcode- und RFID-Systeme
Ein robustes Design für nahtloses Erlebnis. Digitalisieren Sie die Datenerfassung und automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Leichtigkeit und Genauigkeit mit dem V4500 Barcode-Scanner.
  • High-speed, omnidirectional barcode scanning made simple
  • Ideal for inventory management, kit verification, scan and print, and packout applications
  • Proprietary cortex decoder technology allows scanner to easily read tiny barcodes as well as shiny and hard-to-read surfaces
  • Automated keyboard device and dynamic user interface lets you go from setup to first scan in seconds
  • Data parsing feature lets you sort and arrange data exactly how you want - start with a simple scan and easily connect to the cloud and your ERP system
  • Inductive-charging battery lasts a full shift with over 75000 scans
  • 2D barcode capability
  • Withstands 152,4 mm drops (MIL-STD-810G)
  • Resistant to 115 kg crushes
  • Resistant to military-grade shocks (MIL-STD-810G)
  • Resistant to 1,8 metre drops
Batterie: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Rotationstoleranz: ±180°
Garantie: Drei Jahre
Feldauswahl: Hochdichtes oder weites Feld
Sichtfeld: Hochdichtes Feld – 30° horizontal x 20° vertikal; Weites Feld – 50° horizontal x 33,5° vertikal
Brennpunkt: Ungefähr 100 mm
Steigung: ±65° (von vorne nach hinten)
Schräge: Barcode-Scanner, V4500
Hochdichtes Feld: 960× 640; Weites Feld: 960×640
Optische Auflösung: Hochdichtes Feld: 960×640; Weites Feld - 960×640
Zertifizierungen: Gemäß Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863, IP65.