ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, Flach, X-Light, S3
Lieferant: Abeba
7131860/35 7131860/36 7131860/37 7131860/38 7131860/39 7131860/40 7131860/41 7131860/42 7131860/43 7131860/44 7131860/45 7131860/46 7131860/47 7131860/48
ABEB7131860/35EA 95.4 EUR
ABEB7131860/35 ABEB7131860/36 ABEB7131860/37 ABEB7131860/38 ABEB7131860/39 ABEB7131860/40 ABEB7131860/41 ABEB7131860/42 ABEB7131860/43 ABEB7131860/44 ABEB7131860/45 ABEB7131860/46 ABEB7131860/47 ABEB7131860/48
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, Flach, X-Light, S3
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuhe x-light aus Mikrofaser, atmungsaktivem Innenfutter mit Silberionen.
  • Reflektorstreifen
  • Ristbereich mit Schnürung
  • Höhere Sohle möglich
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • X-Light B ESD Laufsohle schwarz
  • Stahlkappe
  • Rutschfeste PU-Laufsohle
  • Atmungsaktiv
ESD kompatibel gemäß DIN EN 61340.
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011.