BizTex® Mikroporöse Overalls, Typ 3/4/5/6
Lieferant: Portwest
ST70YERL ST70YERM ST70YERXL ST70YERXXL
PRTWST70YERLEA 897 EUR
PRTWST70YERL PRTWST70YERM PRTWST70YERXL PRTWST70YERXXL
BizTex® Mikroporöse Overalls, Typ 3/4/5/6
Arbeitskleidung
Dieser Overall bietet außergewöhnliche mechanische Festigkeit sowie Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln.
  • Hervorragender Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln
  • Doppelte Sturmklappe zum Schutz vor den Elementen
  • Daumenschlaufe
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Ergonomisch geformte Kapuze für eine perfekte Passform
  • Verkaufstasche erleichtert die Präsentation im Einzelhandel
Das langlebige mikroporöse Polypropylenlaminat bietet eine hervorragende Barriere gegen chemische Sprühnebel und Infektionserreger. Die physikalische Festigkeit und Flexibilität des Gewebes gewährleistet Schutz und Tragekomfort in den rauesten Umgebungen.
Zertifizierungen: EN 14605 Typ 3B. EN 14605 Typ 4B. EN ISO 13982 Typ 5B. EN 13034 Typ 6B. EN 1073-2. EN 1149 -5. EN 14126. CE-KAT III.