Manuelle Sprühspender
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
RSZ5607 RSZ5107
RUBBRSZ5607EA 53.2 EUR
RUBBRSZ5607 RUBBRSZ5107
Manuelle Sprühspender
Seifen- und Flüssigseifenspender
Beste Sicherheit in kleineren Räumen. Effiziente Dosiertechnologie ermöglicht bis zu 4000 Handwäschen pro 800-ml-Nachfüllung.
  • Einfache Sprühlösung erzeugt dicken Schaum für eine gründliche Handwäsche
  • Hygienisch versiegelte Nachfüllpackungen halten Seife und Handdesinfektionsmittel frisch und vermeiden Kreuzkontaminationen. Sie sind schnell und einfach zu warten
  • Effiziente Dosiertechnologie ermöglicht bis zu 4000 Handwäschen pro Nachfüllung
  • Antimikrobieller Druckknopf ist durch BioMaster-Technologie geschützt
  • Langlebige Spender mit lebenslanger Garantie
Zu den verfügbaren Nachfüllpackungen gehört eine Auswahl praktischer Nachfüll-Sprühbeutel und -Box-Designs, die einfach zu installieren sind.
Wählen Sie aus:
Alcohol Plus-Handdesinfektionsmittel: wirksam und schnell wirkend, tötet 99,99% der üblichen Keime.
Sprühlotionseife mit Feuchtigkeitsspendern: reichhaltige, sanfte Handwäsche mit leichten Düften für den täglichen Gebrauch.