AutoCollect™-Probenentnahmekarten
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
8.560.0003.B-N 8.295.0003.B-N 8.297.0004.F-N 8.560.0006.B-N 8.298.0006.F-N 8.296.0003.B-N 8.561.0004.B-N
BINZ8.560.0003.B-NEA 451 EUR
BINZ8.560.0003.B-N BINZ8.295.0003.B-N BINZ8.297.0004.F-N BINZ8.560.0006.B-N BINZ8.298.0006.F-N BINZ8.296.0003.B-N BINZ8.561.0004.B-N
AutoCollect™-Probenentnahmekarten
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung biologischer Proben
Ahlstrom AutoCollect™-Probenentnahmekarten für Umgebungen mit hohem Durchsatz funktionieren sowohl beim DBS-Punch als auch bei der Direktelution effizient. Sie sind für die Mikrovolumenprobenahme, den Transport und die Lagerung getrockneter Blutflecken (DBS) bei normalen Umgebungstemperatur konzipiert.
  • Pharmakokinetik
  • Therapeutische Arzneimittelüberwachung
  • Präklinische und klinische Studien
  • Menschliche Identifizierung
  • Toxikologie
  • Forensik
  • Biomarker-Screening
  • Virenlast-Tests
Das Kassettenformat der Karte mit hoher Steifigkeit passt gut zu den wichtigsten automatisierten Laborgeräten auf dem Markt (darunter z. B. Camag DBS-MS 500, Hamilton EasyPunch und Spark Holland DBS Autosampler) und ermöglicht eine zuverlässige Verarbeitung der DBS-Karten, von der Erkennung getrockneter Blutflecken bis zur Vorbereitung der Proben für die LC/MS-Analyse.
Probenbereiche/Karte: 4
Verpackung: 100 Karten/Packung
Lieferumfang: Lieferung mit Gebrauchsanleitung.
Verpackung: Die Karten sind in Schrumpffolie verpackt und in einem Karton verpackt.