Magnetrührer, Serie MIX
Lieferant: 2MAG
30001 30101 30001_UK 30001_CH
442-0749EA 726 EUR
442-0749 442-0799 442-0751 442-0750
Magnetrührer, Serie MIX
Rührer Magnetrührer
Extrem flacher Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
  • Ruckfreies Mischen
  • SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
MIX 1: Wartungs- und verschleißfreier Induktionsantrieb
Geeignet für viskose Medien
4-Stufen-Leistungseinstellung des Rührers: 5/10/15/20 W
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und Leistungseinstellung
MIX 1 eco: Geeignet für aggressive Medien
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse: IP 65
Lieferumfang: MIX 1 eco wird mit kleinem Netzteil mit EU-, UK- und CH-Stecker geliefert.