Knopfzellen, Silver Coin
Lieferant: VARTA GERAETEBATTERIE
394101111 397101111 392101111 395101111 390101111 393101111 00391101111 00301101111
VART394101111EA 5.7 EUR
VART394101111 VART397101111 VART392101111 VART395101111 VART390101111 VART393101111 VART00391101111 VART00301101111
Knopfzellen, Silver Coin
Batterien
Verschiedene Zelltypen in Low- und High-Drain-Ausführung erhältlich
  • Niedrige Selbstentladungsrate
  • Quecksilberfrei
  • Garantiert hohe Leistung und eine verlängerte Lagerzeit von bis zu 3 Jahren
  • Chemikalische Zusammensetzung: Primär Silber Oxid
Die VARTA Silver Coin Knopfzellen sind auch als Uhrenbatterien bekannt. Die große Auswahl an Batteriegrößen liefert zuverlässig und lang anhaltend Energie und erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Leistung. Konstante Energieversorgung, stoß-, vibrations- und beschleunigungsfest, die Zellen sind quecksilberfrei und für ein breites Spektrum von Uhren, Spielzeug, Taschenrechnern, Fernbedienungen und anderen elektronischen Kleingeräten geeignet.