Kühlende Verdunstungsweste
Lieferant: Portwest
CV09YERL/XL CV09YERS/M CV09YERXX/3X
PRTWCV09YERL/XLEA 81.7 EUR
PRTWCV09YERL/XL PRTWCV09YERS/M PRTWCV09YERXX/3X
Kühlende Verdunstungsweste
Arbeitskleidung
Diese Weste wird aus Superabsorber-Fasern hergestellt und ist so konzipiert, dass sie Arbeiter auch bei stundenlangem Tragen kühl hält.
  • Leicht und bequem
  • Kühlendes Mesh Gewebe für eine bessere Luftdurchlässigkeit
  • Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
  • Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
  • In Wasser einweichen, um sie zu aktivieren
Leicht, einfach zu aktivieren und kann getragen werden, ohne die darunter liegende Kleidung zu durchnässen.
Empfohlen für den Einsatz in Umgebungen, in denen gut sichtbare und reflektierende Kleidung erforderlich ist. Gelbes Finish.
Zertifizierungen: EN 17353 Typ A. CE-zertifiziert.