Antistatische ESD-T-Shirts, Kurze Ärmel
Lieferant: Portwest
AS20HBRXL AS20HBRXXL AS20HBRXXXL AS20HBRS AS20HBRM AS20HBRL
PRTWAS20HBRXLEA 26 EUR
PRTWAS20HBRXL PRTWAS20HBRXXL PRTWAS20HBRXXXL PRTWAS20HBRS PRTWAS20HBRM PRTWAS20HBRL
Antistatische ESD-T-Shirts, Kurze Ärmel
Arbeitskleidung
Dieses schützende T-Shirt ist leicht und bequem. Ideal für Verwendung in Umgebungen, in denen elektrostatischer Widerstand erforderlich ist.
  • Geeignet für den Einsatz in ESD-Umgebungen
  • Geprüft nach EN 61340-5-1
  • Leicht und bequem
  • Mit hohem Baumwollanteil für hervorragenden Komfort
In den Stoff gewebte Kohlefasern bieten hervorragenden antistatischen Schutz. Erhältlich in mehreren Unternehmensfarben und ist ideal für das Aufbringen von Firmenlogos.
Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen. Oberfläche in Hamilton-blau.
Zertifizierungen: EN 1149 -5. EN 61340-5-1. CE-zertifiziert.