Bizflame Rain ungefütterte Warnschutz Multinorm Hose antistatisch
Lieferant: Portwest
S780ORRM S780ORRS S780ORRL S780ORRXL S780ORRXXL S780ORRXXXL
PRTWS780ORRMEA 94.6 EUR
PRTWS780ORRM PRTWS780ORRS PRTWS780ORRL PRTWS780ORRXL PRTWS780ORRXXL PRTWS780ORRXXXL
Bizflame Rain ungefütterte Warnschutz Multinorm Hose antistatisch
Arbeitskleidung
Ein hervorragendes flammhemmendes und antistatisches Kleidungsstück, das atmungsaktiven und wasserdichten Schutz bietet.
  • Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit
  • Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
  • Ergonomisch geformter Schnellverschluss
  • Antistatisch
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
Atmungsaktives Gewebe leitet Feuchtigkeit vom Körper weg und hält den Träger kühl, trocken und komfortabel. Ein vollelastischer Hosenbund und ein hinterer Taillenbuggy maximieren den Komfort. Hosenträger sind mit einem Schnellverschlusssystem ausgestattet.
Empfohlen für nasses Wetter. Verwenden Sie dieses Kleidungsstück in Umgebungen, die gut sichtbare und reflektierende Kleidung erfordern.
Zertifizierungen: EN ISO 14116 Index 1. EN 1149 -5. EN 13034 Typ PB [6]. EN ISO 20471 Klasse 1RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur Orange). EN 343 Klasse 3:3 X. CE zertifiziert. CE-KAT III.