VWR®, Zellkulturschalen
Lieferant: VWR Collection
734-2319EA 259 EUR
734-2319 734-2318 734-2320 734-2321 734-2322 734-2317 734-2754 734-2793 734-2794 734-2795 734-2796 734-2797 734-2814 734-2815 734-2816 734-2817 734-2818
VWR®, Zellkulturschalen
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
VWR® Zell- und Gewebekulturschalen sind mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich.
  • Flat bottom and uniform wall thickness ensures distortion-free viewing
  • Optically clear, making them suitable for microscopy
  • Dish surface is smooth and free from striations to maximise usable growth area
  • Rim on the bottom side of the lid (except 35 or 150 mm dishes) mates with the dish brim for easy and secure stacking
  • Sterilised by electron beam irradiation, DNase- and RNase-free and non pyrogenic
Oberfläche mit erhöhter Zellhaftung: Diese höchst hydrophile Oberfläche bietet einen signifikanten Vorteil gegenüber der herkömmlichen Zellkulturoberfläche. Die Oberflächenbehandlung kann die Zellausdehnung und -haftung verbessern und eignet sich für Zellen, die aufgrund des Phänotyps der Zellen oder je nach Belastung der Kultur schlechter anhaften oder zusätzliche biologische Beschichtungen für eine bessere Haftung erfordern.
Hergestellt in einer Reinraumumgebung, Klasse 100 000.
Unbehandelt: Unbehandelte Zell- und Gewebekulturschalen eignen sich bestens für Anwendungen, bei denen eine Zellanhaftung unerwünscht ist.
Operating temperature range: –20 to +50 °C. Not autoclavable.
Zertifizierungen: Nach ISO 13485:2003 und ISO 9001:2008 zertifiziert.