Filterspitzen, uTIP™
Lieferant: BIOTIX
M-1250-9FC96 M-0200-9FC 63300154 63300041 63300042 63300043 63300045 63300047 63300153 63300044 63300046
732-2383EA 220 EUR
732-2383 732-3397 732-1429 BITX63300041 BITX63300042 BITX63300043 BITX63300045 BITX63300047 BITX63300153 BITX63300044 BITX63300046
Filterspitzen, uTIP™
Pipettenspitzen
Diese neue Generation von Filterspitzen bildet eine ausgezeichnete Dichtung auf Einzel- und Mehrkanalpipetten. Die Spitzen werden mit proprietären Technologien für eine höhere Genauigkeit und Präzision beim Pipettieren hergestellt. Biotix-Filter werden aus den besten Materialien hergestellt und verhindern eine Kontamination der Pipetten durch Aerosole.
  • PP, steril, transparent
  • FlexFit™ sorgt für eine flexible Beschaffenheit am proximalen Ende der Spitze, was den Kraftaufwand beim Aufsetzen und Abwerfen bei Verwendung mit einer Pipette deutlich reduziert
  • Blade™ Technologie eliminiert hängende Tropfen am distalen Ende der Pipettenspitze
  • Als frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen (Pyrogenen) zertifiziert
X-Resin™-Spitzen verfügen über eine Oberfläche mit geringer Retention für maximale Probenrückgewinnung. Eine stabile Probenrückgewinnung unterstützt Leistung und Datengenauigkeit bei den empfindlichsten Assays.
Tips made from X-Resin™ feature industry-leading low retention surface for maximum sample recovery. Robust sample recovery supports performance and data accuracy in today's most sensitive assays.
Chem-Resin™ provides a more neutral surface tension for working with polar solvents or highly electronegative reagents; the reduced hydrophobicity on the surface facilitates low volume draw and drip-free dispense of these classes of chemicals.
Manufactured under stringent controls in an ISO 9001 certified facility. Every lot is tested for precision assuring maximum quality and compatibility. All raw materials are traceable.
Zertifizierungen: Individuell gekennzeichnet. Hergestellt unter strengen Kontrollen in einer nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtung. Bei jeder Charge wird durch Präzisionstests die maximale Qualität und Kompatibilität gewährleistet. Alle Rohmaterialien sind rückführbar.
Verpackung: Jedes Rack wird mit eindeutigem Barcode, Teilenummer sowie eine Beschreibung für eine hohe Rückverfolgbarkeit geliefert.