Magnetrührer, MAXdrive
Lieferant: 2MAG
94400 94400_UK 94400_CH 50001_UK 50001_CH 50001
442-0837EA 1708 EUR
442-0837 442-0839 442-0838 TMAG50001_UK TMAG50001_CH 442-0823
Magnetrührer, MAXdrive
Rührer Magnetrührer
Robuster Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße
  • Ideal für die Integration in Verfahrenstechniksysteme
IP-Schutzklasse: IP 65
MAXcontrol (externe Steuereinheit mit EU-, UK- oder CH-Stecker bitte separat bestellen). Drehzahlbereich 100 - 1200 min-1
Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von einem Rührantrieb MAXdrive.
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 10 - 60 Sekunden)
IP protection class: IP 20
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse: IP 20