Magnetrührer, steriMIXdrive
Lieferant: 2MAG
40700 95200_UK 95200_CH 95200
442-0813EA 1908 EUR
442-0813 442-0845 442-0844 442-0843
Magnetrührer, steriMIXdrive
Rührer Magnetrührer
Extrem flacher Magnetrührer, geeignet für hochgradig viskose Medien. Das hermetisch versiegelte Edelstahlgehäuse ist resistent gegen Druck und Vakuum. Betriebstemperaturen bis zu 150 °C.
  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen oder für dicke Gefäßböden
  • Geeignet für den Betrieb unter Druck, Vakuum und Dampf, z. B. in Dampfsterilisatore
IP-Schutzklasse: IP 68
steriMIXcontrol (externe Steuereinheit muss separat bestellt werden). Drehzahlbereich: 100 - 1200 min-1
Hermetisch versiegelte Steuereinheit aus Edelstahl für den Anschluss eines Rührantriebs steriMIXdrive. Einstellbare Intervallzeiten für den automatischen Neustart nach max. 240 Sekunden.
Diese Steuereinheit ist standardmäßig mit mixWATCH ausgestattet, sodass eine sehr hohe Prozesssicherheit, z B. bei der Verwendung von geschlossenen Nicht-Glasgefäßen oder im unbeaufsichtigten Übernachtbetrieb gewährleistet ist. Wenn während der Beschleunigungsphase die Verbindung des Rührstabs zum Magnetrührer in der Magnetkupplung verloren geht, stoppt der Magnetrührer, der Rührstab wird zentriert, und die Beschleunigung setzt langsam wieder ein.
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und Intervalleinstellun
Zertifizierungen: IP protection class: IP 20