Thymolblau Natriumsalz in ACS analysereinem Wasser 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolate] S,S-dioxide, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-isopropyl-5-methylphenolate, Thymol blue water soluble, Thymol Blue sodium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
861367-25G 861367-5G
861367-25GEA 152 EUR
861367-25G 861367-5G
Thymolblau Natriumsalz in ACS analysereinem Wasser 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Thymolblau Natriumsalz
Formel: C₂₇H₂₉NaO₅S
Molekulargewicht: 488.58 g/mol
Schmelzpunkt: 283
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00151093
CAS-Nummer: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ebfc1bdaa6d2db4172c2e91dedebefd5e90e822&vid=55d8e4e97a25fd218390c34f3bc7e47526218e8f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Conforms to Requirements
Red-Brown to Brown or Black
Appearance (Form) Powder to Crystalline Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 298 - 304 nm
Extinction Coefficient ≥11000
TLC Consistent With 95% Dye Content Conforms
Clarity of Solution Pass
Visual Interval
pH 1.2, Red/Pink
Pass
Visual Interval
pH 2.2, Orange
Pass
Visual Interval
pH 2.8, Yellow
Pass
Visual Interval
pH 8.0, Yellow
Pass
Visual Interval
pH 8.4, Green
Pass