Pyridiniumdichromat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: PDC
M-Clarity™ quality level = MQ200
214698-100G 214698-500G
SIAL214698-100GEA 83.7 EUR
SIAL214698-100G SIAL214698-500G
Pyridiniumdichromat, Sigma-Aldrich®
Pyridinium dichromate
Formel: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
Schmelzpunkt: 152…153 °C
MDL Number: MFCD00013105
CAS-Nummer: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
UN-Nummer: 3087
ADR: 5.1,II