Pyridiniumdichromat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L15132.14 L15132.22
L15132.14EA 38.9 EUR
L15132.14 L15132.22
Pyridiniumdichromat ≥98%
Pyridinium dichromate
Purity: 98% CAS No.: 20039-37-6 Molecular Formula: C10H12Cr2N2O7 Formula Weight: 376.21 Melting Point: ca 145-147° UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00013105
Formel: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
Schmelzpunkt: ∼ 145…147 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013105
CAS-Nummer: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1,II