Phenolrot Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

114537-5G 114537-25G
SIAL114537-5GEA 27.3 EUR
SIAL114537-5G SIAL114537-25G
Phenolrot Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Phenolrot Natriumsalz
Formel: C₁₉H₁₃NaO₅S
Molekulargewicht: 376.35 g/mol
Schmelzpunkt: 285
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066901
CAS-Nummer: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR