Devardas Legierung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05341.0250
1.05341.1000
1.05341.9050
1.05341.0250EA
141
EUR
1.05341.0250
1.05341.1000
1.05341.9050
Devardas Legierung, Supelco®
Devardas Legierung
Siedepunkt:
906 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 490…560 °C Dichte: 5.79 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00198176 CAS-Nummer: 8049-11-4 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,II Merck Index: 13,02958 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 490 - 560 °C |
Bulk Density | 2080 kg/m3 |
Boiling Point | 906 °C |
Density | 5.79 g/cm3 (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...