Kaliumdihydrogenphosphat 1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P8709-1L P8709-4L
SIALP8709-1LEA 98.4 EUR
SIALP8709-1L SIALP8709-4L
Kaliumdihydrogenphosphat 1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Molekulargewicht: 136.09 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 253
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Merck Index: 13,07744