Hexafluorokieselsäure 35% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Fluosilicic acid
L14829.22 L14829.36 L14829.0E L14829.PG
L14829.22EA 27.3 EUR
L14829.22 L14829.36 L14829.0E L14829.PG
Hexafluorokieselsäure 35% (w/w) in wässriger Lösung
Hexafluorokieselsäure
CAS No.: 16961-83-4 Molecular Formula: H2F6Si Formula Weight: 144.09 Boiling Point: 108-109° Merck Reference: 14,4182 UN No.: 1778 MDL No.: MFCD00036289
Formel: H₂F₆Si
Molekulargewicht: 144.09 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C
Dichte: 1.320
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036289
CAS-Nummer: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN-Nummer: 1778
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4182