Hexafluorokieselsäure 25% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Fluosilicic acid
410715000
410710025
ACRO410715000EA
34.5
EUR
ACRO410715000
ACRO410710025
Hexafluorokieselsäure 25% (w/w) in wässriger Lösung
Hexafluorokieselsäure
Formel:
H₂F₆Si Molekulargewicht: 144.09 g/mol Dichte: 1.27 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036289 CAS-Nummer: 16961-83-4 EINECS: 241-034-8 UN-Nummer: 1778 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Assay | 19 to 20.6 % (total fluorine) |
GC | ≥94 % |
Specific optical rotation | +24° to +28° (20°C, 589 nm) (C=1, Methanol) |