Erbium(III)perchlorat 40% (w/w) in wässriger Lösung ≥99,9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
444111-10G
444111-2G
SIAL444111-10GEA
154
EUR
SIAL444111-10G
SIAL444111-2G
Erbium(III)perchlorat 40% (w/w) in wässriger Lösung ≥99,9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Erbium(III) perchlorate
Formel:
Cl₃ErO₁₂ |
MDL Number:
MFCD00016073 CAS-Nummer: 14017-55-1 EINECS: 237-840-4 UN-Nummer: 3211 ADR: 5.1,II |