Blei(II)perchlorat Trihydrat 97,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Lead diperchlorate trihydrate
11640.22 11640.36
11640.22EA 60 EUR
11640.22 11640.36
Blei(II)perchlorat Trihydrat 97,0-102,0% ACS
Blei(II)perchlorat Trihydrat
Purity: 97% min CAS No.: 13453-62-8 Molecular Formula: Cl2O8Pb.3H2O Formula Weight: 460.15 (406.10anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.60 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. Solubility: Soluble in water UN No.: 1470 MDL No.: MFCD00149817
Titrant in complexometric titrations
Formel: Cl₂O₈Pb·3H₂O
Molekulargewicht: 460.15 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (Zers.)
Dichte: 2.60
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149817
CAS-Nummer: 13453-62-8
EINECS: 237-125-7
UN-Nummer: 1470
ADR: 5.1 II