Natriumalginat (aus Macrocystis pyrifera (kelp)), Bioreagenzien geeignet zur Immobilisierung von Mikroorganismen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Alginic acid sodium salt, Algin
71238-1KG
71238-50G
SIAL71238-1KGEA
458
EUR
SIAL71238-1KG
SIAL71238-50G
Natriumalginat (aus Macrocystis pyrifera (kelp)), Bioreagenzien geeignet zur Immobilisierung von Mikroorganismen, Sigma-Aldrich®
Natriumalginat
Schmelzpunkt:
>300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081310 CAS-Nummer: 9005-38-3 |