Natriumalginat
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Alginic acid sodium salt, Algin
A3249.0250
A3249.1000
A3249.9025
A3249.0250EA
76.9
EUR
A3249.0250
A3249.1000
A3249.9025
Natriumalginat
Natriumalginat
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081310 CAS-Nummer: 9005-38-3 |