Bromkresolpurpur Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

38700.AE 38700.AP
38700.AEEA 35.1 EUR
38700.AE 38700.AP
Bromkresolpurpur Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Bromkresolpurpur Natriumsalz

CAS No.: 62625-30-3 Molecular Formula: C21H15Br2NaO5S Formula Weight: 562.22 Physical Form: Liquid Appearance: Orange

Formel: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148896
CAS-Nummer: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR