Methylorange 0,1% in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01323.0250
1.01323.1000
1.01323.0250EA
68.19
EUR
1.01323.0250
1.01323.1000
Methylorange 0,1% in wässriger Lösung, Supelco®
Methylorange
Formel:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Molekulargewicht: 327.34 g/mol Siedepunkt: 90 Flammpunkt: 38 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007502 CAS-Nummer: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 Merck Index: 13,06127 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (H2O, 20 °C) |