Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) für die Komplexometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulpho-1-naphthylazo)naphthalene-2-carboxylic acid, Calconcarboxylic acid, Cal-Red®, 2,2'-Dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 3-Hydroxy-4-((2-hydroxy-4-sulphonaphthalen-1-yl)diazenyl)-2-naphthoic acid, 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulpho-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid
21260-10G
21260-50G
21260-10GEA
98.34
EUR
21260-10G
21260-50G
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) für die Komplexometrie, Fluka™
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)
Formel:
C₂₁H₁₄N₂O₇S Schmelzpunkt: 300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004078 CAS-Nummer: 3737-95-9 EINECS: 223-117-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Appearance of the solution | complying |
Water (Karl Fischer) | Max. 7 % |
Suitability for complexometric Ca titration | complying |
Absorption maximum | 638 - 648 nm |
Absorbtion (1%/1cm) | Min. 100 |