Eriochromschwarz T
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Naphthalenesulphonic acid, 3-hydroxy-4-[2-(1-hydroxy-2-naphthalenyl)diazenyl]-7-nitro-, sodium salt (1:1), Eriochrome black T, Indicator, EBT, Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalenesulphonate, Solochrome Black T
CAS No.: 1787-61-7
Molecular Formula: C20H12N3NaO7S
Formula Weight: 461.39
Beilstein Reference: 4121162
Merck Reference: 14,3667
MDL No.: MFCD00003935
Formel:
C₂₀H₁₂N₃NaO₇S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003935 CAS-Nummer: 1787-61-7 EINECS: 217-250-3 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3667 |